Learn More
Flüssiges Brom, ACS, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
5 x 500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bromine liquid |
Farbe | Braun bis rot |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 5 x 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.5% |
IUPAC-Name | Bromid |
Formelmasse | 159.81 |
Reinheit (%) | 99.5% |
Güte | ACS |
Geruch | Unpleasant |