Learn More
Brom, 99.5+ %, zertifiziertes AR für Analysen, flüssig, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 58.7°C |
Schmelzpunkt | -7.2°C |
Farbe | Braunrot |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 159.82g/mol |
Verpackung | Kunststoffbeschichtete Glasflasche |
Dampfdruck | 230mbar at 20°C |
Dichte | Vapor Density: 5.51 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Bromine
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.