Learn More
Mettler Toledo™ Bromid-Elektrode, ISE/Festkoerpermembran HALF-CELL
Marke:  Mettler Toledo™ 51340300
Artikelnummer. 10159750
  • 1445.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Festkörpermembran
0 °C bis 80 °C
2 bis 13