Learn More
Fisherbrand™ Ionenselektive Elektrode
Die kombinierte ionempfindliche Bromidelektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche aus massiver Membran wird ideal mit Membran, elektrolytischer Lösung und Dichtung geliefert.
Marke:  Fisherbrand™ BR01522-S7
Artikelnummer. 11715648
  • 501.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kombinierte ionenselektive Bromid-Elektrode mit austauschbarer, flacher Oberfläche mit massiver Membran
  • Das zu detektierende Ion durchläuft die Membran und erzeugt eine potenzielle Differenz, die proportional zur Ionenkonzentration ist
  • Analysezeit in der Regel weniger als eine Minute
  • Probenvorbereitungsschritte wie Filtern oder Destillation sind selten erforderlich
Spezifikation
Spezifikation
IIonenselektive Elektrode aus Bromid
2 bis 14
Kombination