Learn More
Brix-Standard, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Beschreibung
Dieses Sortiment an Saccharose-Standardlösungen enthält hochreine Rohzutaten, kann mit jedem beliebigen Refraktometer verwendet werden und ist für eine längere Haltbarkeit stabilisiert, was von ausgezeichnetem Nutzen für Anwender ist, die nicht den ICUMSA-Richtlinien folgen müssen.
- Gravimetrisch nach Gewichtsanteilen zubereitet: Sowohl die gelöste Substanz (Saccharose) als auch das Lösungsmittel (Wasser) werden auf einer Waage gewogen, die mit nachverfolgbaren OIML-Gewichten kalibriert wurde
- Das Waagenkalibrierzertifikat wird nach ISO 17025 zur Kalibrierung von nicht automatischen Waagen ausgestellt (INAB-Ref.: 265C)
- Der Brix-Wert wird mit einem hochleistungsfähigen kalibrierten, temperaturgesteuerten Refraktometer unter Verwendung von hochreinen, ISO-Guide-34-zugelassenen Brix-Standards überprüft.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Saccharose |
Beschreibung | ISO 17025-zertifiziert, gemäß ISO-Leitfaden 34 |
Verpackung | Tropfflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Konzentration | 10 % Saccharose |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Refraktometer aller Marken |
Löslichkeit | Wasserlöslich |
IUPAC-Name | (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-Bis(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
Solvent or Matrix | Wasser |
Menge | 15 ml |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
RIBS1025D1 | Analysenzertifikat | 14/05/2025 | BS10S |
RIBS1025B1 | Analysenzertifikat | 26/03/2025 | BS10S |
RIBS1024K1 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | BS10S |
RIBS1024J1 | Analysenzertifikat | 25/09/2024 | BS10S |
RIBS1024A1 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | BS10S |