Learn More
(E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-Desoxyuridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (E)-5-(2-Bromovinyl)-2'-deoxyuridine |
Schmelzpunkt | ∽165°C (decomposition) |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and methanol. |
Optische Drehung | +10° (c=1 in Methanol) |
Formelmasse | 333.14 |
Reinheit (%) | 98% |