Learn More
Thermo Scientific™ Brilliance™ VRE
Schnelle und genaue Ergebnisse mit einem chromogenen Medium für die Untersuchung klinischer Proben auf das Vorhandensein von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE).
Marke: Thermo Scientific™ PO1175A
Beschreibung
Verbessern Sie mit Thermo Scientific™ Brilliance™ VRE die Prävention und Kontrolle von VRE in Einrichtungen des Gesundheitswesens durch schnelle und zuverlässige Isolierung und präsumtive Identifizierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) innerhalb von 24 Stunden direkt aus der Probe. Vancomycin-resistente Enterococcus faecium und Enterococcus faecalis werden durch den Einsatz von zwei separaten Chromogenen differenziert. Die Auswertung wird durch einen halbtransparenten Hintergrund unterstützt, der einen deutlichen optischen Kontrast zu den hellblauen und indigoblauen Kolonien bildet.
Die Differenzierung zwischen Vancomycin-resistenten E. faecium und E. faecalis erfolgt durch den Einsatz von zwei Chromogenen, auf die spezifische Enzyme ausgerichtet sind: Phosphatase und α-Galactosidase. Die Wirkung dieser Enzyme auf die Chromogene führt zu einer Farbanreicherung innerhalb der Kolonie. Die Färbung hängt davon ab, welche Enzyme in den Organismen vorhanden sind. Das sowohl in E. faecium als auch in E. faecalis vorhandene Phosphatase-Enzym führt zu einer hellblauen Färbung der Kolonie. E. faecium produziert darüber hinaus jedoch auch α-Galactosidase, was zu einer Mischung von blauen und pinken Chromophoren innerhalb des Bakteriums führt. Dadurch entsteht eine indigoblaue bis violette Färbung der Kolonien, die sich leicht von den hellblauen E. faecalis-Kolonien unterscheiden lässt.Außerdem sind weitere Antibiotika in Kombination mit Vancomycin vorhanden, um das Wachstum konkurrierender Bakterien zu verhindern, wie u. a. E. gallinarum und E. casseliflavus, die beide an sich Vancomycin-resistent sind und über den chromosomal kodierten VanC-Resistenzmechanismus verfügen. Der VanC-Resistenzmechanismus ist nicht ohne Weiteres zwischen Organismen übertragbar und wird daher als weniger klinisch signifikant angesehen als die VanA- und VanB-Mechanismen. Diese sind auf frei übertragbaren Genelementen, Plasmiden und Transposonen kodiert, was zu einer Erhöhung des Risikos einer Ausbreitung der Resistenzgene auf andere Organismen führt.
- Schneller und kostengünstiger Nachweis einer Besiedlung mit Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE)
- Hilft bei der Prävention und Kontrolle der Ausbreitung von Vancomycin-Resistenzen in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Korrekte Unterscheidung von VRE-positiven und VRE-negativen Patienten
- Hervorragende Ergebnisse dank eines selektiven und differenziellen chromogenen Mediums
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und Diagnostische Test vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Hell-gelbbraun, lichtundurchlässig | |
Brilliance VRE Agar | |
Großbritannien | |
19,5 g ± 1,0 g | |
10/Packung |
2°bis 10 °C | |
90mm-Einzelplatte | |
Agar | |
Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig |