Learn More
Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer
Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension.Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird.
146.00 CHF - 684.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17460683
|
Invitrogen™
00-4409-42 |
100 Tests |
146.00 CHF
100 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17470683
|
Invitrogen™
00-4409-75 |
1000 Tests |
684.00 CHF
1000 Tests |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung als Ergänzung eines Färbepuffers in einer Durchflusszytometrie nach Immunfluoreszenz-Färbeprotokollen von Zellen in Suspension
- Brilliant Färbepuffer ist nur erforderlich, wenn mehr als ein polymerfarbstoffkonjugierter Antikörper in derselben Probe verwendet wird
- Verhindert nicht-spezifische Polymerinteraktionen, die dazu führen können, dass Daten unterkompensiert erscheinen
- Puffer wird zu je 50 μl/Test bereitgestellt
- Kompatibel mit herkömmlichen Fluorochromen, Brilliant Violett-Farbstoffen, Brilliant Ultraviolett-Farbstoffen, Super Bright-Farbstoffen und Standard-Durchflusszytometrie-Protokollen
- Puffer ist nicht kompatibel mit Ultracomp eBeads und Ultracomp eBeads Plus Kompensations-Beads
- Wenn diese Beads als Kompensationswerkzeug verwendet werden, sollte der Durchflusszytometrie-Färbepuffer ausschließlich für alle Verdünnungen und Waschvorgänge während der Färbung der Mikrosphären verwendet werden
Spezifikation
Staining Buffer |