Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-58 Surfact-Amps™ Detergent Solution
Aufgereinigtes, stabilisiertes Brij-58-Detergens, geliefert als 10 %-ige Lösung in 10 ml Glasampullen für Proteinforschung und Molekularbiologie.
Marke: Thermo Scientific™ 28336
339.15 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21683" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps 58 Detergenslösung besteht aus hochreinem, stabilisiertem Brij™-58 Detergens, geliefert als 10 %-ige Lösung in 10 ml-Glasampullen.
Diese anwenderfreundliche 10 %ige Lösung (w/v) des Brij™-58 Detergens eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsmethoden und Techniken der Molekularbiologie. Brij-58 ist ein nichtionisches grenzflächenaktives Polyoxyethylen, das vorwiegend in HPLC-Anwendungen zum Einsatz kommt.Surfact-Amps™ Detergent Solutions (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu den extrem viskösen Detergenzien können 10 %-ige Surfact-Amps-Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die Tensid-Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoffatmosphäre in Glasampullen verpackt, um die Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Brij-58 – Ein nicht-ionisches Detergens zur Verwendung als Tensid in HPLC-Anwendungen
Genaue, – präzise 10 %-ige Detergenslösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Die Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 1120
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 70
- Molekulargewicht der Mizelle: 82.000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,077 mM (0,0086%, w/v)
- Trübungspunkt: >100 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Reinigungsmittel | |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
Bei Raumtemperatur lagern | |
Brij™, Surfact-Amps™ | |
6 x 10 ml |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.