Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
Marke:  Invitrogen™ A54741_CLEAN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17823261
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
• Drei Intensitätsstufen, perfekt für alle Proben, unabhängig vom Expressionsgrad
• Nahezu identische, spektral abgestimmte Farbstoffe zum Fluoreszenzprotein
• Übereinstimmendes, zuverlässiges Leistungsverhalten
Eine genaue Kompensation ist für eine effektive Mehrfarbenanalyse in der Durchflusszytometrie von entscheidender Bedeutung. Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrokugeln mit nahezu identischem, spektral angepasstem Fluoreszenzproteinfarbstoff sowie Beads für Negativkontrollen in einer einzelnen Tropfflasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
YFP BrightComp eBeads™ Kompensations-Bead-Kit
25 tests
Kompensations-Beads
488 nm
Durchflusszytometrie