Learn More
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kits
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
Marke:  Invitrogen™ A10514
213.73 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15980213
  • 328.00 CHF / 25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
BrightComp eBeads Kompensations-Beads bieten ein übereinstimmendes, präzises und anwenderfreundliches Verfahren zur Einstellung der Kompensation der Durchflusszytometrie bei der Verwendung von Proben zur Expression fluoreszierender Proteine.
  • Drei Intensitätsstufen, perfekt für alle Proben, unabhängig vom Expressionsgrad
  • Nahezu identischer, spektral abgestimmter Farbstoff zum Fluoreszenzprotein
  • Konsistentes, zuverlässiges Leistungsverhalten
Eine genaue Kompensation ist für eine effektive mehrfarbige Analyse in der Durchflusszytometrie von entscheidender Bedeutung. Jedes Kit enthält Polystyrol-Mikrosphären mit nahezu identischem, spektral angepasstem Fluoreszenzproteinfarbstoff sowie Beads für Negativkontrollen in einer einzelnen Tropfflasche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Grün
GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kit
Durchflusszytometer
Raumtemperatur
eBeads™
Bei 2 bis 8 °C lagern. NICHT EINFRIEREN.
488/525
25 tests
Durchflusszytometrie
Kompensations-Beads
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011755 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberA10514
Chargennummer2896567 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/04/2024 Catalog NumberA10514
Chargennummer2752701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog NumberA10514
Chargennummer2647582 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2023 Catalog NumberA10514
Chargennummer2600172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2023 Catalog NumberA10514
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kits > GFP BrightComp eBeads™ Kompensationsbead-Kit