Learn More
BrettPhos Palladacycle 3. Generation, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462927
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1470372-59-8
MDL-Nummer MFCD22572666
Synonym [(BrettPhos)-2-(2’-amino-1,1’-biphenyl)]palladium (II) methanesulfonate; BrettPhos Pd G3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material BrettPhos Palladacycle 3rd Generation
Farbe Gelb
Menge 250 mg
Formelmasse 906.5
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest