Learn More
Brema™ Brema™ Air-Cooling Ice Cube Maker
For the production of flexible and decorative flaked ice, with a production range from 60 to 1000/kg per day.
Marke:  Brema™ GB903AX
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12135761
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • The combination of an auger and an ice-breaker generates cubes with irregular shape
  • Simplicity of production process allows low operating costs
  • Tropical class +43°C
  • AISI 304 stainless steel Scotch brite finishing
  • CO&sub2; application
  • 1L of water equals 1kg of ice
  • Excellent for the retail, wellness, sports, medical, restaurant and fish industries
Spezifikation
Spezifikation
10 to 43°C
Air
80cm
Air cooled condenser with anti dust filter
Steel body, Stainless Steel feet
550w
1L/kg
90kg/24 hr.
70kg
CE-ISO9001 regulations: 2000-CSV-IMQ-GS
30 kg
Grain Ice Maker
50Hz
50cm
230V
66cm
50Hz, 230V, 550w
36Months