Learn More
BD Biosciences™ Brefeldin A Lösung (RUO/GMP)
Hemmt die Sekretion von neu synthetisiertem Zytokin und CD69.
Marke: BD Biosciences™ 347688
Additional Details : Gewicht : 0.05300kg
Beschreibung
- Hemmt die Sekretion von neu synthetisiertem Zytokin und CD69.
- Bestandteil des BD FastImmune CD4 Intrazelluläre Zytokin-Detektionskits
Spezifikation
250 μl |