Learn More
Greiner Bio-One BREATHseal™ Versiegelungsgerät
Für die Kultur von prokaryotischen und eukaryotischen Zellen
Marke: Greiner Bio-One 676050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einzigartige gasdurchlässige Versiegelung mit einer breiten Porenverteilung für einen ausgezeichneten Gasaustausch
- Steril und nicht steril erhältlich
Spezifikation
Durchscheinend | |
Unsteril | |
BREATHseal Versiegler | |
0,14 mm | |
Mikrotiterplatte für Zellkulturen, HTS-Mikrotiterplatte |
Rayon-Faserfolie, Acrylklebstoff, mehrfach beschichtetes Kraftpapier mit Silikon | |
500 | |
Acryl | |
Ja |