Learn More
Cole-Parmer™ Gerade Schottverschraubung aus Messing mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
18.45 CHF - 22.35 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Material | Messing |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -85 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -65 °C |
Maximaler Druck | 400 psi |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11825443
|
Cole-Parmer™
31412-13 |
1/4 Zoll |
18.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11835443
|
Cole-Parmer™
31412-14 |
3/8 Zoll |
22.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
- Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
- Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
- Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
-85 °F | |
400 psi | |
250 °C |
Messing | |
-65 °C | |
482 °F |