Learn More
Bollé Safety Sicherheitsbrille mit Rahmen aus Messing und Sichtscheibe aus Polycarbonat
Eine Schutzbrille, in der sich Technologie, Ergonomie und Stil vereinen. Die Bollé Safety; Schutzbrille mit Messingrahmen mit Polycarbonatgläsern wird mit kratzfesten Gläsern mit Antifog-Beschichtung geliefert.
Marke: Bollé Safety SILPSI
106.11 CHF gültig bis 2024-11-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21730" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Leichter Rahmen aus Metall (Messing).
- 160% flexible Bügel.
- Rutschfeste Tipgrip-Bügel.
- Rutschfeste verstellbare Brücke.
- Anti-Kratz-Beschichtung.
- Antifog-Beschichtung.
- Erhältlich mit transparenten (SILPSI) oder getönten (SILPSF) Gläsern.
- Antistatische Materialien.
- Optische Qualität für kontinuierliches Arbeiten.
- Die Gläser und der Rahmen widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s.
- Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab (Maximalschutz bei Brillen).
- CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Spezifikation
Europäische Norm | |
Klar oder Rauch, Rauch | |
Je 1 | |
Messing |
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Sicherheitsbrille | |
Polycarbonat |