Learn More
Messingfolie, Legierung 260, 2.0 mm (0.08 Zoll) Dicke, Thermo Scientific Chemicals
74.85 CHF - 149.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Brass foil, Alloy 260
Namenshinweis 2.0mm (0.08 in.) thick
MDL-Nummer MFCD00171255
Geruch Geruchsneutral
Form Folie
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15492167
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
150 x 150 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15402177
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
300 x 300 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Brass foil, Alloy 260
MFCD00171255
Folie
2.0mm (0.08 in.) thick
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen