Learn More
Brady™ Schloss mit Gehäuse aus Messing
Korrosionsbeständig.
Marke: Brady™ 805831
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Enthält ein präzises Stiftzuhaltungssystem
Spezifikation
Messingvorhängeschlösser | |
Messing | |
Messingvorhängeschlösser | |
30,00 x 47,00 mm | |
14,5 mm | |
4 | |
30 mm |
BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC | |
Stahl, Steel | |
5 mm | |
47 mm | |
Gehärteter Stahl | |
6/Packung | |
24,5 mm |