Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 201 NT MD 4C 230 V 50-60 Hz VACUAMETRE
VACUUBRAND PC 201 NT Vakuumsystem. 230V, CEE-Stecker
Marke: VACUUBRAND™ 20737000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1.5 torr Endvakuum
- Kraftvolle Saugleistung von 52 Liter pro Minute
- Integrierte Lösungsmittelrückgewinnung Geeignet für die meisten Verdampfungsanwendungen in Tischgröße
Spezifikation
1.1 Torr (ohne Gasballast), 2.3 Torr (mit Gasballast) | |
0.34 hp | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
PTFE (Pumpenkopf) | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
17.5 kg | |
40 °C | |
2/2.2 CFM | |
15.82 Zoll | |
12,8 in. | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
4 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
Manometer | |
3 A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
PC-201 NT | |
CEE | |
38.5 lbs. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
401.32 mm | |
325.12 mm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Vakuumtrockenöfen | |
3 | |
230 V |