Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Vakuumpumpstand PC 101 NT mit MZ 2C NT, manuellem Durchflußregelventil
VACUUBRAND PC 101 NT Vakuumsystem. 230V, CEE-Stecker
Marke: VACUUBRAND™ 20733000
2830.37 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 7 torr Endvakuum
- 38 Liter pro Minute Saugleistung
- Integrierte Lösungsmittelrückgewinnung Geeignet für die meisten Verdampfungsanwendungen in Tischgröße
Spezifikation
5,3 Torr (ohne Gasballast), 9 Torr (mit Gasballast) | |
0.24 hp | |
Manuell | |
ATEX-Konformität II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, NRTL-Zertifizierung, TUV | |
Fluorkunststoff (Gehäuse), PTFE (Pumpenkopf) | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
14.5 kg | |
40 °C | |
1.2/1.4 CFM | |
15.82 Zoll | |
12,8 in. | |
9.56 Zoll | |
Membranpumpe | |
2 | |
50 °F | |
Ölfrei | |
16 psi |
Manometer | |
1,8 A | |
150 bis 1800 U/min | |
230 V, 50/60 Hz | |
PC-101 NT | |
CEE | |
31.9 lbs. | |
104 °F | |
10 °C | |
50/60 Hz | |
401.32 mm | |
32.6 cm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemische Beständigkeit | |
Verdunstung und Pumpen von Gasen und Dämpfen in Chemikalien | |
2 | |
230 V |