Learn More
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C Compact Vakuumsteuerventile
Geeignet für die Kompakt-Vakuumpumpen ME1 and ME1C
141.00 CHF - 297.00 CHF
Specifica
Enthält Manometer
Lagerungstemperatur (metrisch) -10 bis 60 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 104 °F
Max. Temperatur (metrisch) 40 °C
Min. Temperatur (metrisch) 10 °C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Zur Verwendung mit Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Zur Verwendung mit Prezzo Quantità e disponibilità  
10465300
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20696843
ME 1C Vakuumpumpe
297.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11864120
missing translation for 'viewDocuments' Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20696842
ME 1 Vakuumpumpe
141.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Zu den typischen Anwendungen für Chemie-Membranpumpen gehören das Ab- und Umpumpen von chemisch aggressiven Gasen und Dämpfen aus Geräten wie Rotationsverdampfern, Vakuumtrockenschränken und Zentrifugalkonzentratoren. Chemie-Membranpumpen von VACUUBRAND zeichnen sich durch kompromissloses Chemie-Design aus. Durch den Einsatz von Fluorpolymeren sind sie sehr beständig gegen chemische Dämpfe vom Einlass bis zum Auslass und sehr tolerant gegenüber Kondensaten. Unsere zwei-, drei- und vierstufigen Pumpen verfügen außerdem über ein Gasballastventil, das eine kontinuierliche Spülung mit minimaler Auswirkung auf das Endvakuum bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen ermöglicht. Die hermetische Trennung der Pumpkammern vom Antriebssystem sorgt für eine lange Lebensdauer der mechanischen Teile. Am wichtigsten ist, dass Membranpumpen ölfrei sind, was im Vergleich zu ölversiegelten Pumpen einen deutlich geringeren Wartungsbedarf bedeutet. So entstehen keine Kosten für Wasser und seine Kontamination, wie sie von Wasserstrahl-Saugpumpen bekannt ist, oder für die Altölentsorgung von Drehschieberpumpen.
  • PTFE-Sandwichmembranen und Ventile aus Perfluorelastomer oder PTFE
  • Interne Schläuche und Anschlüsse aus PTFE/ETFE/ECTFE-Verbindungen
  • Außergewöhnliche Lebensdauer der Membran dank extrem strapazierfähigem PTFE-Sandwich-Design
  • Kopfabdeckung und Klemmscheibe aus Fluor-Verbindungen mit Stabilitätskern für unübertroffene Langzeitleistung
  • Niedrige Betriebskosten dank langer Wartungsintervalle
  • Patentiertes neues Antriebssystem für besonders leisen Betrieb mit ultraniedrigen Vibrationen (NT)
  • Patentiertes neues Ventilmontagesystem zur Vereinfachung des Wartungszugriffs (NT)
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung (NT)
  • Das neue Dichtungssystem bietet reduzierte Leckraten für ein verbessertes Endvakuum (NT)
Specifica
Specifica
Manometer
104 °F
10 °C
-10 bis 60 °C
40 °C
Vakuumregelventil
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C Compact Vakuumsteuerventile
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato