Learn More
VACUUBRAND™ MD1C + AK + EK Ölfreie Chemie-Membranvakuumpumpe
Eine ausgezeichnete Wahl für die Rotationsverdampfung und andere Laboranwendungen
Marke:  VACUUBRAND™ 20696620
Artikelnummer. 10603113
  • 4195.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Geeignet für Tisch-Rotationsverdampfer und ausreichend leistungsstark für ausgezeichnete Ergebnisse bei Lösungsmitteln mit hohem Siedepunkt
  • Äußerst geringer Wartungsaufwand, kein Ölwechsel, kein Öldampf
  • Endvakuum 1.5 Torr, Saugleistung 25 Liter pro Minute
  • Korrosionsbeständig
  • Mit einem integrierten Gasballast, um eine konsistente Pumpleistung bei kondensierten Dämpfen zu liefern
  • Zusätzliche Lösungsmittelrückgewinnung, einschließlich eines Emissionskondensators, kompaktes, dreistufiges Design ist für die Rotationsverdampfung auf dem Tisch und einer Geltrocknung mit einer SDS-PAGE-Konzentration größer als 10 % geeignet
Bestellinformation
Mit Glaswaren zur Lösungsmittelrückgewinnung bei Verdampfungsanwendungen ohne Einsatz einer Kältefalle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CEE-Stecker
32 x 29 x 48 cm (12.62 x 11.4 x 19 in.)
MD1C+AK+EK
10.2 kg
60 Hz
48 cm
32 cm
29 cm
230 V
PTFE (Pumpenkopf)
22.48 lb.
25 l/min
19 Zoll
12.62 Zoll
9.4 Zoll
230 V