Learn More
VACUUBRAND™ Absolutdruck-Vakuumcontroller
Ersetzen Sie empfindliche McLeod- und Messuhren
Marke: VACUUBRAND™ 682902
Includes: Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung
Beschreibung
Die Displays kombinieren digitale Anzeigen für Präzision und analoge Anzeigen für Trendanalysen.
- Vom Anwender wählbare Einheiten: torr, mbar oder Hektopascal (hPa)
- Alle Modelle können auf ISO 9000/GLP-Konformität kalibriert werden
- Mit kapazitiven Messumformern für gasunabhängige Messungen
- Messumformer bestehen aus Aluminiumoxidkeramik mit hervorragender Korrosionsbeständigkeit und hervorragender Langzeitstabilität
- DVR2 arbeitet mit einer im Lieferumfang enthaltenen 9 V-Lithium-Batterie mit einstellbarem Sleep-Timer und eignet sich für zentrale Vakuumsysteme, Membran-Vakuumpumpen und Saugpumpen
- DVR2-Abmessungen: 2.5 x 4.5 x 4.5 in. (6.5 x 11.5 x 11.5 cm)
- DCP3000 + VSK3000 wird an eine serienmäßige 115 V-Wandsteckdose angeschlossen, misst bis zu 0.1 torr/mbar/hPa und verfügt über einen RS-232-Ausgang
Bestellinformation
DCP3000-Einheiten können mit zusätzlichen Messköpfen ausgestattet werden, um mehrere Anwendungen zu überwachen oder die Genauigkeit in der gesamten Atmosphäre bis in den Bereich 10–3 zu erhöhen. Weitere Informationen zur Bestellung erhalten Sie von Ihrem Fisher Scientific™ Ansprechpartner.
Serviceleistungen
Ein Jahr
Spezifikation
CE | |
Mehrzweckgeräte für Laboranwendungen | |
4.5 Zoll | |
9 V-Lithium-Batterie, mit einstellbarem Sleeptimer, Messanzeige, Installationsstab, Bedienungsanleitung | |
6.3 cm | |
4.5 Zoll | |
Obere Messgrenze: 1080 mbar, untere Messgrenze: 1 mbar |
6.3 x 11.5 x 11.5 cm | |
Vakuumsysteme, Membranvakuumpumpen und Absauger | |
11.5 cm | |
2.5 in. | |
-10 bis 40 °C | |
11.5 cm | |
Absolutdruck/Unterdruckmesser |