Learn More
BRAND™ Teströhrchen-Gestelle aus Polypropylen
Aus robustem Polypropylen. Die einzelnen Positionen in den BrandTech™ Teströhrchengestellen aus Polypropylen sind nummeriert und erleichtern so die Probenbestimmung. Die Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern. Geeignet für Temperaturen von -20 °C bis 90 °C. Dank der Lieferung in drei Bauteilen erfolgt der Zusammenbau ganz einfach und permanent.
Marke: BRAND™ 4340012
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Stabile Gestelle aus Polypropylen enthalten zur einfachen Probenidentifikation alphanumerische Positionen.- Gestelle sind stapelbar, nicht leitend und schwimmen nicht in Wasserbädern.
- Geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 bis 90 °C.
- Lieferung in drei Teilen für einfache und dauerhafte Montage.
- Große Abstände zwischen den Positionen
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Röhrchen (18 mm) | |
55 | |
265 mm | |
126 mm | |
75 mm | |
18 mm |
5 x 11 | |
Rot | |
Polypropylen | |
265 x 126 x 75mm | |
10,43 in. | |
4,96 in. | |
2,95 in. |