Learn More
BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatz-Büretten
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Marke: BRAND™ 4760141
1016.25 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: Qualitätszertifikat, Teleskopfüllschlauch, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Bedienungsanleitung. Bei Modellen mit RS-232-Schnittstelle sind ein Anschlusskabel und eine Software-CD enthalten.
Beschreibung
Bietet Genauigkeit und Präzision innerhalb der Toleranzen einer Klasse-A-Glasbürette. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ digitale Flaschenaufsatzbüretten eignen sich für die meisten Titrationsmittel in Konzentrationen bis 1 mol/l. Ideal für Anwendungen in den Bereichen allgemeine Chemie und Abwasserbehandlung, Lebensmittel- und Getränkeanalysen, industrielle Titrationen, umweltbezogene Feldforschung und mehr.
Die BRAND Titrette bietet Genauigkeit und Präzision im Rahmen der Toleranz von Büretten aus Glas der Klasse A. Geeignet für die meisten Titranten mit Konzentrationen von bis zu 1 mol/l. Ideal für allgemeine Chemie, Abwasserbehandlung, Nahrungsmittel-/Getränkeanalyse, industrielle Titrationen, Umwelt-Feldforschung und mehr. Die Titrette ermöglicht die schnelle, genaue und einfache Durchführung von routinemäßigen Titrationen.
- Problemloser Betrieb für außerordentlich empfindliche, tropfenweise Titrationen
- Vermeidet das Risiko des Verschüttens beim Umgießen
- Vermeidet Fehler beim Ablesen des Meniskus
- Automatisch zwischen Befüllen und Titrieren umschalten
- Erfüllt die Toleranzen für Büretten aus Glas der Klasse A gemäß ISO- und ASTM-Standards
- Optionale RS-232-Schnittstelle für den direkten Datentransfer zu einem PC verfügbar
- Nutzen Sie die Titrette für Anwendungen der allgemeinen Chemie, für Abwasserbehandlung, Nahrungsmittel-/Getränkeanalyse, industrielle Titrationen und Umweltforschung im Labor oder im Feld
Bestellinformation
Kalibrierungszertifikat muss separat bestellt werden.
Spezifikation
0,1 % | |
ASTM E287, DIN EN ISO 385 | |
10 ml | |
Leistungserklärung, Teleskop-Ansaugrohr, 2 AAA-Batterien, 3 Flaschengewindeadapter, 2 braune Sichtfenster und Gebrauchsanleitung, Modelle mit RS-232-Schnittstelle beinhalten Anschlusskabel und Software-CD |
Digitale Flaschenaufsatzbürette | |
Glas | |
Umweltfeldforschung, Lebensmittel- oder Getränkeanalyse, allgemeine Chemie, industrielle Titrationen, Anwendungen zur Abwasserbehandlung | |
0,05 % |