Learn More
Brady™ BradyPrinter i5100 Kit UK und EU mit der Workstation PWID Software Suite
Der BradyPrinter i5100 Etikettendrucker für die Industrie ist intelligent und einfach zu bedienen, bietet ein hervorragendes Leistungsverhalten und die Möglichkeit, mehr als 1.200 Standard-Etiketten sowie benutzerdefinierte Etiketten zu drucken.
Marke: Brady™ 198780
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit dem BradyPrinter i5100 Kit erstellen und drucken Sie professionelle Etiketten. Die intelligente Druck-Technologie (IP) ermöglicht die Kommunikation der Materialien, des Druckers und der mitgelieferten Brady™ Workstation PWID Suite-Software.
- Einfache Änderung von Druckereinstellungen auf dem intuitiven Touchscreen
- Rascher Materialwechsel von speziell konstruierten Materialien, die sich mühelos einsetzen lassen
- Einfache Verbindung dank mehrerer Anschlüsse
- Reibungsloses Drucken dank auswechselbarer Walzen
- Druckt mehr als 1.200 standardmäßige Kennzeichnungsetiketten und benutzerdefinierte Etiketten
- Im Lieferumfang ist die Brady™ Workstation Software-Suite für die Produkt- und Kabelkennzeichnung enthalten
Spezifikation
LCD-Farb-Touchscreen | |
9,5 in. | |
12,5 in. | |
17 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch | |
i5100. | |
600 dpi | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
14 lb. | |
Rückverfolgbarkeit von Wirtschaftsgütern, Kennzeichnung von Leiterplatten, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |
Thermotransfer | |
241 mm | |
318 mm | |
437 mm | |
Unsteril | |
i5100-Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Produkt-CD mit Treiber, Benutzerhandbuch, RFID-kompatibler Rollenhalter, eine Farbband-Spindel, Brady™ Workstation PWID Software-Suite | |
256 MB RAM, 50 MB IFFS Flash, SD-Karte, Steckplatz bis zu 512 GB | |
150 mm/s | |
Bluetooth™, Ethernet, Seriell, USB | |
0°bis 40 °C | |
6,2 kg | |
2 Jahr |