Learn More
Bradykinin (1-5), Thermo Scientific Chemicals
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63233.MB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
HPLC | |
Pulver | |
572.67 | |
25 mg | |
H-Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-OH |
-30°C to -10°C | |
Biologisch aktives Fragment von Bradykinin | |
Bradykinin (1-5) | |
RUO - research use only |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur