Learn More
Brady™ BradyJet™ J2000 Repositionable Inkjet Vinyl Labels
The special aggressive adhesive on this Repositionable Inkjet Material stays in place when you need it to, but removes cleanly without leaving adhesive residue making it ideal for 5S and inventory applications.
202.00 CHF - 413.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß
Ausführung Matt
Material Vinyl
Produkttyp Wiederablösbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17100451
Unterlagen ansehen
Brady™
151107
100 ft. x 1,125 in.
202.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17110451
Unterlagen ansehen
Brady™
151108
100 ft. x 2,25 in.
300.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17120451
Unterlagen ansehen
Brady™
151109
100 ft. x 4 in.
413.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebiges und flexibles Material, ideal für Bereiche, in denen die Kennzeichnung häufig geändert wird
  • Betriebstemperatur von -40 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Spezifikation
Spezifikation
Acryl
Matt
Wiederablösbar
BradyJet™ J2000
-40 bis +140 °F
Weiß
Vinyl
Temporäre Kennzeichnung
1