Learn More
Brady™ Etiketten für Fläschchendeckel
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Etiketten für Fläschchendeckel eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke:  Brady™ 142918
90.77 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13563310
  • 134.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • B490-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Das mattweiße Polyestermaterial verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist mit Thermotransferdruckern bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
  • RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte gemäß der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG
Spezifikation
Spezifikation
B33-143-492
Weiß
Polyester
Unsteril
BBP™33
0,0032 in.
0,3 in.
0,375 in.
0.38 Zoll
Acryl, Permanent
Matt
Laborbeschriftung
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern
1500/Packung
0,375 x 0,375 in.
9,53 mm
10 mm
1 cm