Learn More
Brady™ ToughStripe™ Bodenpfeile mit vordefiniertem Abstand
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Schwarz
Weiß
Angezeigter Text:
Arrow
Packungsgröße:
1 PK
1 ROLL
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Alternate Part Number | TS-50.80-514-PREARO-BK-RL |
| Ausführung | Hoher Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | 100/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhafte Gummierung |
| Beschreibung | ToughStripe vordefinierte Formen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von wichtiger Schutzausrüstung und Ausgängen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 5 in. |
| Höhe (metrisch) | 127 mm |
| Mehr anzeigen |