Learn More
Brady™ ToughStripe™ Punkte zur Bodenmarkierung
ToughStripe™ Bodenmarkierungszeichen aus B-514-Polyester eignen sich optimal zur Markierung von Gängen, Durchgängen, Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen.
Marke: Brady™ 104521
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die hochglänzende Oberfläche glänzt wie neuer Lack und hält dem Staplerverkehr stand, ohne zu reißen oder sich abzulösen
- Das Klebeband kann sauber und ohne unansehnliche Kleberückstände oder Beschädigungen des Fußbodens entfernt werden
- Ideal zur Markierung von Wegen, Durchgängen und Lagerplätzen sowie zur Kennzeichnung von Geräten und Ausgängen
- Übertrifft die Sicherheitsstandards für saubere, trockene und rutschfeste Oberflächen nach ANSI A 1264.2-2006 und OSHA 1910.36
Spezifikation
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
ToughStripe vordefinierte Formen | |
Rot | |
Polyester | |
Zur Bodenmarkierung und Kennzeichnung von Gängen, Korridoren, Lagerorten sowie von Sicherheitseinrichtungen und Ausgängen | |
1 Rolle | |
0 bis 130 °F | |
0,008 in. | |
3,5 in. | |
3.5 Zoll |
TS-88.90-514-PREDIA-RD-RL | |
Naturkautschuk, Permanent | |
Klebeband | |
Unsteril | |
115 Gardner-Einheiten | |
Rund | |
-18 °C bis +54 °C | |
0.201 mm | |
88,9 mm | |
8.89 cm |