Learn More
Brady™ und TLS-PC Link™ tragbare Thermotransfer-Druckeretiketten für Objektträger
Etiketten für Objektträger
49.05 CHF - 81.70 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AGA, CSA, UL |
---|---|
Beschreibung | Oberflächenmontage |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Weiß |
Ausführung | Matt |
Beschreibung
- Langlebige, gegen Chemikalien und Lösungsmittel beständige Etiketten; die Tinte verwischt und verblasst nicht, der Text bleibt klar und lesbar
- Mit bedruckbaren Etiketten passen mehr Informationen auf das Beschriftungsfeld
Bestellinformation
Etiketten sind in anderen Materialien und Größen lieferbar, Bestellinformationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienstpartner.
Spezifikation
AGA, CSA, UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Polyester | |
Ressourcennachverfolgung, Barcoding, Komponentenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Labor, Typenschilder, Objektträgerkennzeichnung, Verschluss mit Durchgangsbohrung | |
1 | |
-94-248 °F | |
26,03 mm |
Oberflächenmontage | |
Weiß | |
Etikett | |
TLS 2200™/TLS-PC Link™ Beschriftung | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
250/Packung | |
0,091 mm | |
0.9 Zoll |