Learn More
Brady™ TLS 2200 ™ und TLS-PC Link ™ Etiketten für Objektträger oder Diagramme
TLS 2200™ und TLS-PC Link™ Folien- oder Diagrammbeschriftungen eignen sich optimal für Kabel, Laborausweise oder allgemeine Beschriftungen, bei denen Grafiken geschützt werden müssen.
Marke: Brady™ 062277
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Etiketten für die TLS 2200™ und TLS-PC Link™ tragbaren Thermotransferdrucker.
- Weißes, mattes Papieretikettenmaterial (B-424) mit dauerhaftem Gummikleber.
- Die kostengünstige Lösung ist ideal für alle universellen Beschriftungsprojekte.
- Selbstlaminierendes Polyester (B-461) mit einem permanenten Acrylklebstoff, guter Druckwischfestigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und guter Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
Spezifikation
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen | |
Weiß | |
Etikett | |
PC Link™ Etikett | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Tafelkennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
1 | |
250/Packung | |
158 °F | |
0,0035 in. | |
22.22 mm | |
0,75 in. | |
0,9 in. |
Naturkautschuk, Permanent | |
Matt | |
Papier | |
Unsteril | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
70 °C | |
Rechteck | |
70 °C | |
0.089 mm | |
0,9 in. x 0,75 in. (0,9525 cm x 4,572 cm) H x B | |
19,05 mm | |
22,86 mm |