Learn More
Brady™ Etiketten für Thermotransferdrucker
Thermotransferdruck-Rundetiketten aus Nylongewebe (B-499) für Röhrchen- und Fläschenoberseiten sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke: Brady™ 062358
264.89 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Betriebstemperatur von −40 bis 193 °F (−40 bis 90 °C)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Flaschen, Kolben und Schalen; konische und große Röhrchen; Zentrifugen-, Eppendorf- und PCR-Röhrchen; Fläschchen und Röhrchen; Fläschchenknöpfe | |
3000/Rolle | |
-40 bis +90 °C | |
0.165 mm | |
0,5 x 0,9 in. | |
12.7 mm |
UL-anerkannt; CSA-zugelassen; halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Nylongewebe | |
Thermotransferdrucker-Etikett | |
Tiefkühlgerät; flüssiger Stickstoff; Autoklav | |
1 | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
0,0065 in. | |
15.24 mm | |
22,86 mm | |
12.70 mm |