Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylongewebe für Thermotransferdrucker
Hohe Adhäsion für den Einsatz in Autoklaven, Tiefkühlgeräten oder Flüssigstickstoff
Marke: Brady™ 116384
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- White, matte finished labels suitable for use in laboratory identifications and vial labeling.
- Low profile.
- Recommended for use with Brady thermal transfer printer ribbon series 4900.
- Compatible with color Brady series 6200, 6000, 4300, and 4500.
Spezifikation
Autoclavable | |
THT-144-499-1.5-SC | |
Permanent Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Nylon Cloth | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
BBP™11 Thermal Transfer Printer | |
3 | |
-40 °C | |
Round | |
0.5 in. dia. | |
-40°F to +194°F | |
80 lb./in. | |
0.166 mm | |
0.5 in. |
UL, CSA C22.2 No.0.15-95, RoHS 2002/95/EC, DIN VDE 0472 part 815 | |
Thermal Transfer Printer Labels | |
White | |
Label | |
Single-side Printable | |
Labels | |
For wiremarking and general labeling applications | |
Roll of 1500 Labels | |
2 Years | |
1500 Pk. | |
0.5 in. (dia.) | |
1.3 cm dia. | |
-40°C to +90°C | |
0.0065 in. | |
15.88 mm | |
12.70 mm |