Learn More
Brady™ Laboretiketten aus Nylongewebe
Die Laboretiketten aus Nylongewebe (B-499) Rundumetiketten sind hochflexibel und passen sich an stark gekrümmte Oberflächen wie Draht und Kabel an.
Marke: Brady™ 143017
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mattweißes, polyamidbeschichtetes Nylongewebe mit permanentem Acrylklebstoff und Tauglichkeit für den Thermotransferdruck
- Für den Einsatz in Innenräumen empfohlen
- RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt, CSA-zugelassen
- Arbeitstemperatur von -40 bis 193 °F (-40 bis 90 °C)
Spezifikation
RoHS | |
Nylon-Stoffetiketten für den BBP33 Drucker | |
Weiß | |
Nylongewebe | |
Unsteril | |
BBP™33 | |
2 | |
LabelMark, MarkWare | |
-40 bis +90 °C | |
0,0065 in. | |
12.07 mm | |
1 in. | |
0,3 in. |
B33-152-499 | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Laborbeschriftung | |
Markierung von Drähten und allgemeine Markierungsanwendungen | |
27.94 mm | |
1500/Packung | |
-40 bis 193 °F | |
80 lb./in. | |
0.165 mm | |
0,375 x 1 in. | |
25,4 mm | |
9 mm |