Learn More
Brady™ LABXPERT™ Freezerbondz Druckeretiketten
Hervorragende Leistung bei kaltem Wetter
Marke: Brady™ 060924
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Freezerbondz Polyester oder Nylongewebe hergestellt
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Ideal für Autoklaven, Gefrierschränke, Heißwasserbäder (100 °C), Flüssigstickstoffumgebungen
- Für die Verwendung auf Zentrifugenröhrchen, Kryoröhrchen, Eppendorf-Röhrchen und für Kennzeichnungsaufgaben im Labor
- Feuchtigkeitsbeständig
- Glatte Oberfläche mit matter Beschichtung
- Kompatibel mit LABXPERT Druckern
Spezifikation
UL, RoHS 2002/95/EC | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Fläschchen, Fläschchenverschluss | |
300/Packung | |
-40 bis +90 °C | |
0,3 in. | |
0.9 cm |
Oberflächenmontage | |
Schwarz, Orange | |
Nylongewebe | |
1 | |
Rund | |
0.165 mm | |
0,5 in. | |
12.70 mm |