Learn More
Brady™ Kassetten mit Vinyletiketten für Innen- und Außeneinsatz
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
Marke:  Brady™ 142805
Artikelnummer. 11703454
  • 37.80 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Haftet auf unregelmäßigen, rauen und gekrümmten Oberflächen
  • Für die Verwendung mit BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPAL™ und LABPAL™ Druckern
  • Hergestellt aus Material mit einer Haltbarkeit von 8 bis 10 Jahren im Innen- und Außenbereich
  • Matte Oberfläche mit Permanentkleber
  • Beständig gegen Fett, Öl und die meisten Industriechemikalien
  • Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben
Anwendungen:
Allgemeine Kennzeichnung, Laborkennzeichnung, Plattenkennzeichnung, Plattenetiketten, Pflanzenetiketten, Sicherheitsetiketten, Lean/5S und sichtbare Arbeitsplatzetiketten, Rohrkennzeichnung, Werkzeugkennzeichnung, Gerätekennzeichnung und Außenkennzeichnung.
†Nur mit dem BMP™21-PLUS Drucker kompatibel.
Compliance
RoHS-konform, WEEE, EU REACH SVHC
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Vinyl
0,5 in.
12,70 mm
21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
Vinylband für BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
-40°C bis +82°C
Gefrierschrank
M210 Etikettendrucker, M210-LAB Etikettendrucker, M211 Etikettendrucker, BMP™21 LAB Etikettendrucker, BMP™21-PLUS Etikettendrucker, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
21 ft.
6,4 m
0,102 mm
Dauerhaftes Acryl
Glänzend
BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
1 Stk.