Learn More
Brady™ Freezerbondz Etiketten aus Nylongewebe
Drucketiketten für Thermotransferdrucker
Marke: Brady™ 142076
158.74 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Freezerbondz Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden. Sie verfügen über gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Beständigkeit gegen Hoch-/Tieftemperaturen.
- Gut geeignet für Laboraufgaben wie Flüssigstickstoff- und Autoklavenanwendungen
- Beim Einsatz auf Schläuchen oder Fläschchen müssen diese Etiketten mindestens 1/8 in. überlappen
- Farbe: Mattweiß
- Material: Nylon
- BBP11, Brady 1244, Brady 1344
Autoklaven, Tiefkühlschränke, Heißwasserbäder (100 °C), flüssiger Stickstoff
Spezifikation
DIN VDE 0472/Teile 815, UL | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Druckeretiketten | |
Thermodrucker | |
1500/Packung | |
-94-194 °F | |
0.165 mm | |
9,53 x 25,40 mm | |
25,40 mm | |
9 mm | |
2.54 cm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Nylongewebe | |
Zentrifugenröhrchen, Eppendorf-Röhrchen, laborinterne Identifikation, PCR-Röhrchen, Röhrchen, Fläschchen, Fläschenverschluss | |
1 | |
Rechteck mit gerundeten Ecken | |
-70 bis 90 °C | |
12.70 mm | |
1 in. | |
0,3 in. | |
1 in. |