Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
198.00 CHF - 378.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -320 °F bis +230 °F |
Product Code | Brand | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Höhe (angloamerikanisch) | Breite (angloamerikanisch) | Price | Quantity & Availability | |||
15791857
|
Brady™
143100 |
1500/Rolle | 0,5 in. | 1 in. |
225.00 CHF
1500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15354158
|
Brady™
143063 |
2500/Rolle | 0,5 in. | 1 in. |
378.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
13593310
|
Brady™
143067 |
1900/Rolle | 1 in. | 1 in. |
250.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15412615
|
Brady™
134102 |
1500/Rolle | 0,600 in. | 1,62 in. |
198.00 CHF
1500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Description
- B492-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
- Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
- Beim Druck mit Brady R6400 Bändern weist dieses Material eine hervorragende Druckwischbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei niedrigen Temperaturen auf.
Specifications
Nicht autoklavierbar | |
-320 °F bis +230 °F |