Learn More
Brady™ FreezerBondz II Laboretiketten aus Polyester
Langlebige FreezerBondz™ Polyester (B-492) Marker eignen sich für Laborkennzeichnungsanwendungen bei Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Röhrchen, Reagenzgläsern, Pailletten und Objektträgern.
Marke:  Brady™ 143000
109.72 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15375302
  • 160.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • B492-Etiketten können auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
  • Das weiße Polyestermaterial verfügt über einen permanenten Acrylklebstoff und ist im Thermotransferverfahren bedruckbar
  • Gute Druckwischfestigkeit, Lösemittelbeständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von -320 bis 212 °F (-196 bis 100 °C)
  • Beim Druck mit Brady R6400 Bändern weist dieses Material eine hervorragende Druckwischbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit und Leistung bei niedrigen Temperaturen auf.
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
FreezerBondz Etiketten für BBP33 Drucker
Weiß
Polyester
Unsteril
BBP33, i3300, i5300
1
LabelMark, MarkWare
-195 bis 130 °C
0.081 mm
0,375 x 1 in.
25,4 mm
9 mm
RoHS
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Matt
Laborbeschriftung
Zur Kennzeichnung im Labor, beispielsweise von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Teströhrchen, Strohhalmen und Objektträgern
Kartusche mit 1500 Etiketten
1500/Rolle
-320 °F bis +230 °F
0,0032 in.
12.70 mm
1 in.
0,37 in.
9.53 mm