Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 Kartuschen für Beschriftungsgerät: Freezerbondz II Polyester
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
Marke: Brady™ 143316
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ideale Identifikationslösungen für die Industriezweige Biotechnologie, Landwirtschaft, Umwelt- und forensische Forschung
- Kompatibel mit vorhandenen Röhrchen-, Objektträger- und Well-Plattengrößen
- Bewältigt Gewebeverarbeitungsprotokolle und andere extreme Bedingungen
- Menschenlesbar, aber auch einfaches Barcodieren und Scannen ist möglich.
- Farbe: Schwarz auf Weiß
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Drucker-Kompatibilität: BMP51, BMP53
Spezifikation
Weiß | |
Polyester | |
0,82 in. | |
0,0032 in. | |
Permanent | |
ASTM D | |
220/Packung. |
BMP51 Etikettendrucker, BMP53 Etikettendrucker | |
0,37 in. | |
2,1 cm | |
0,375 x 0,825 in. | |
Weiße Folie mit im Thermotransferverfahren bedruckbarer Beschichtung | |
Kennzeichnung von Laborgeräten wie Fläschchen, Zentrifugenröhrchen, Reagenzgläsern, Röhrchen und Objektträgern |