Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP™ Hi-Performance Klebeband aus Polyester (B-569) hat einen niedrigen Halogenidgehalt und ist für die Kennzeichnung von Edelstahlrohren, insbesondere in rauen Umgebungen, konzipiert.
154.00 CHF - 496.00 CHF
Spezifikation
Klebstofftyp Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Ausführung Glanz
Format Klebeband
Material Polyester
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 33
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11776385
Unterlagen ansehen
Brady™
117930
Schwarz 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796385
Unterlagen ansehen
Brady™
117932
Schwarz 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11766385
Unterlagen ansehen
Brady™
117929
Schwarz 4 in.
496.00 CHF
1 Box
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786385
Unterlagen ansehen
Brady™
117931
Schwarz 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706395
Unterlagen ansehen
Brady™
117933
Blau 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716395
Unterlagen ansehen
Brady™
117934
Blau 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726395
Unterlagen ansehen
Brady™
117935
Blau 1,12 in.
236.00 CHF
1 Box
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11736395
Unterlagen ansehen
Brady™
117936
Blau 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706405
Unterlagen ansehen
Brady™
117943
Durchsichtig 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786395
Unterlagen ansehen
Brady™
117941
Durchsichtig 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716405
Unterlagen ansehen
Brady™
117944
Durchsichtig 0,5 in. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11796395
Unterlagen ansehen
Brady™
117942
Durchsichtig 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726405
Unterlagen ansehen
Brady™
117945
Grün 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11736405
Unterlagen ansehen
Brady™
117946
Grün 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11746405
Unterlagen ansehen
Brady™
117947
Grün 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11756405
Unterlagen ansehen
Brady™
117948
Grün 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706425
Unterlagen ansehen
Brady™
117963
Orange 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786415
Unterlagen ansehen
Brady™
117961
Orange 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716425
Unterlagen ansehen
Brady™
117964
Orange 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796415
Unterlagen ansehen
Brady™
117962
Orange 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706435
Unterlagen ansehen
Brady™
117973
Rot 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11716435
Unterlagen ansehen
Brady™
117974
Rot 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726435
Unterlagen ansehen
Brady™
117975
Rot 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11736435
Unterlagen ansehen
Brady™
117976
Rot 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11746445
Unterlagen ansehen
Brady™
117987
Weiß 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11726445
Unterlagen ansehen
Brady™
117985
Weiß 4 in.
496.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11736445
Unterlagen ansehen
Brady™
117986
Weiß 3 in.
444.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11766445
Unterlagen ansehen
Brady™
117989
Weiß 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11756445
Unterlagen ansehen
Brady™
117988
Weiß 1,12 in.
236.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776445
Unterlagen ansehen
Brady™
117990
Gelb 4 in.
495.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11786445
Unterlagen ansehen
Brady™
117991
Gelb 2,25 in.
339.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796445
Unterlagen ansehen
Brady™
117992
Gelb 1,125 in.
236.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11706455
Unterlagen ansehen
Brady™
117993
Gelb 0,5 in.
158.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
  • Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
  • Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
  • Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
Spezifikation
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Klebeband
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
3 bis 5 Jahre
-40 bis 212 °F
45 lb./in.
100 ft. (2,01 m)
Glanz
Polyester
Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie
80 Gardner-Einheiten
1 Rolle
-40 °C bis 100 °C
0,003 in.
30.48 m