Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP™ Hi-Performance Klebeband aus Polyester (B-569) hat einen niedrigen Halogenidgehalt und ist für die Kennzeichnung von Edelstahlrohren, insbesondere in rauen Umgebungen, konzipiert.
Marke:  Brady™ 117942
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11796395
  • 339.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
  • Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
  • Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
  • Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
Spezifikation
Hochleistungs-Polyesterband für BBP3x Drucker
Durchsichtig
Klebeband
Unsteril
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker
1
1 Rolle
-40 bis 212 °F
45 lb./in.
0.076 mm
30.48 m
57 mm
Acryl, Permanent, Druckempfindlich
Glanz
Polyester
Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie
80 Gardner-Einheiten
3 bis 5 Jahre
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
-40 °C bis 100 °C
0,003 in.
100 ft. (2,01 m)
2,25 in.