Learn More
Brady™ BBP™ Polyesterband mit hoher Leistungsfähigkeit
BBP™ Hi-Performance Klebeband aus Polyester (B-569) hat einen niedrigen Halogenidgehalt und ist für die Kennzeichnung von Edelstahlrohren, insbesondere in rauen Umgebungen, konzipiert.
Marke: Brady™ 117987
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Langlebige, extrem glatte Polyesteretiketten mit permanentem, druckempfindlichem Acrylklebstoff
- Polyesterband für den Außenbereich kann mittels Thermotransferdruck bedruckt werden
- Beständig gegen milde Chemikalien, Öl- und Wasser
- Ermöglicht es Druckern mit XY-Schneidern, eigene Formen oder mehrere Etiketten aus einer einzigen Endlosrolle zu schneiden
Spezifikation
Hochleistungs-Polyesterband für BBP3x Drucker | |
Weiß | |
Klebeband | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 | |
1 Rolle | |
-40 bis 212 °F | |
45 lb./in. | |
0.076 mm | |
30.48 m | |
57 mm |
Acryl, Permanent, Druckempfindlich | |
Glanz | |
Polyester | |
Verwendung auf Edelstahlrohren in rauen Umgebungen wie z. B. der Zellstoff- und Papierindustrie | |
80 Gardner-Einheiten | |
3 bis 5 Jahre | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 °C bis 100 °C | |
0,003 in. | |
100 ft. (2,01 m) | |
2,25 in. |