Learn More
Invitrogen™ Rinder-Rhodopsin (aa 338 bis 348), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP174
Artikelnummer. 11544830
  • 240.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rind-Rhodopsin (Reste 338 bis 348) synthetisches Peptid, PEP-174, von Invitrogen.
PEP-174 ist ein synthetisches Peptid aus 12 Aminosäuren, dessen Sequenz vom Rind-Rhodopsin-Protein abgeleitet ist. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): C-S (338)-K-T-E-T-S-Q-V-A-P-A (348) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und Rind-Rhodopsin, Katalog# PA1-729 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
509933
gereinigt
Rind-Rhodopsin (aa 338 bis 348)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Rinder-
P02699
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
RHO
Kein Konservierungsmittel
50 μg
C-S(338)-K-T-E-T-S-Q-V-A-P-A(348)