Learn More
3M™ Rinderkaseinprotein ELISA-Kit E96CAS
Für den Nachweis von Rinderkaseinproteinen in ortsgebundenen Reinigungsmitteln (CIP), Probeentnahmen aus der Umgebung, Lebensmittelzutaten und verarbeiteten Lebensmittelprodukten.
Marke:  3M™ 7100151339
Additional Details : Gewicht : 0.13800kg
Artikelnummer. 17273804
  • 1113.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 19-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entwickelt, um sowohl verarbeitete als auch unverarbeitete Zielallergenproteine zu erkennen.
  • Der Test eignet sich für Umwelttupfer, CIP-Spülwasser und Lebensmittelproben.
  • Ein universelles Extraktionsprotokoll rationalisiert die Tests auf mehrere Analyte und spart so Reagenzien und wertvolle Zeit.
Spezifikation
Spezifikation
UNTERSUCHUNG
96 Wells
50 Minuten
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one