Learn More
Bovine anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Bovine Polyclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB7162IR
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)