Learn More
Invitrogen™ Bovine alpha-Thrombin Native Protein
Native Protein
Marke: Invitrogen™ RP43104
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
a-Thrombin (bovine) Native Protein, RP-43104, from Invitrogen.
RP-43104 contains native bovine a-Thrombin protein. RP-43104 may be used as a positive control in many immunological assays. The RP-43104 protein molecular weight is ∽36.7 kDa.Spezifikation
P00735 | |
Control | |
36.7 | |
200μg | |
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Bovine alpha-Thrombin | |
Bovine | |
Bv | |
Native | |
Native |
6.0 mg/mL | |
50%water with 50% glycerol and no preservative | |
Bovine alpha-Thrombin | |
Bovine | |
RUO | |
F2 | |
Unconjugated | |
Bovine | |
Liquid | |
purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
in vitro research only.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur